O1516
Oil Red O solution
0.5% in propylene glycol
Sinonimo/i:
Solvent Red 27, Sudan Red 5B
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
0.5% in propylene glycol
tecniche
microbe id | staining: suitable
λmax
0.40-1.00 at 506-520 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1c(cc(c(c1)C)N=Nc2c(ccc(c2)C)C)C
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)