Documenti
F-078
Supelco
Fosphenytoin disodium salt solution
1 mg/mL in methanol ((as phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13N2O6P · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.24
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol ((as phosphate))
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)N3)N(COP([O-])([O-])=O)C3=O
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2
GQPXYJNXTAFDLT-UHFFFAOYSA-L
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup