Documenti fondamentali
E-061
Supelco
17β-Estradiol-D5 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
242,00 €
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19O2D5
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D,17D
VOXZDWNPVJITMN-MOKSCAJFSA-N
Descrizione generale
A stable-labeled internal standard for 17ß-Estradiol testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for endocrinology, clinical chemistry or diagnostic purposes. Estradiol is a sex hormone prescribed under the trade names Vagifem®, Estring®, Evamist, Elestrin®, Estrace®, and Estrogel® as a treatment for hypoestrogenism.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elestrin is a registered trademark of Azur Pharma
Estrace is a registered trademark of Warner Chilcott Company, LLC
Estring is a registered trademark of Pfizer Health AB
Estrogel is a registered trademark of Ascend Therapeutics, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vagifem is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Corp.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)