524956
Estrone-2,4,16,16-d4 3-sulfate sodium salt
≥95 atom % D, ≥99% (CP), contains 35% TRIS-d5 as stabilizer
Sinonimo/i:
Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-(sulfooxy)-, sodium salt)
Scegli un formato
426,00 €
Prezzo di listino2.130,00 €Risparmia il 80%Scegli un formato
About This Item
426,00 €
Prezzo di listino2.130,00 €Risparmia il 80%Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥95 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
35% TRIS-d5 as stabilizer
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1/i3D,7D2,10D;
VUCAHVBMSFIGAI-IGBMKMNFSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?