This product is supplied as a powder.
PHR1353
Estradiol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
β-Estradiol, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 729
traceable to Ph. Eur. E1620000
traceable to USP 1250008
Famiglia di API
estradiol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Descrizione generale
Estradiol is a steroid hormone present naturally in the human body. The availability of this hormone is quintessential in older women as it is a determinant of menopausal syndromes. It is utilized for the prevention of cardiovascular diseases.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
I sistemi Milli-Q® per la produzione di acqua ultrapura erogano acqua esente da contaminanti organici, tra cui anche gli ormoni presenti nell’acqua di rete dei laboratori, rendendola idonea per le analisi LC-MS/MS più sensibili.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
-
Bonjour, Est ce une solution ou une poudre ? Merci
1 risposta-