880710P
Avanti
14:0 PEG1000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880710P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880710P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880710P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
JEVVDLLTQSGDHA-WDFSKNPFSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)