880132P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH3)113]N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
1 of 4
Questo articolo | 880128P | 880128C | 880227P |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 880128C | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 880227P |
packaging pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg) | packaging pkg of 1 × 10 mg (880128P-10mg), pkg of 1 × 100 mg (880128P-100mg), pkg of 1 × 25 mg (880128P-25mg), pkg of 1 × 50 mg (880128P-50mg), pkg of 1 × 500 mg (880128P-500mg) | packaging pkg of 1 × 1 mL (880128C-10mg), pkg of 1 × 2.5 mL (880128C-25mg), pkg of 1 × 20 mL (880128C-500mg), pkg of 1 × 4 mL (880128C-100mg) | packaging pkg of 1 × 10 mg (880227P-10mg) |
form powder | form powder | form liquid | form powder |
shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)