880230P
Avanti
18:1 PEG5000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (880230P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880230P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)