880220P
Avanti
18:0 PEG5000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880220P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (880220P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880220P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880220P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880220P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880220P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3