Documenti
880227P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Azide
Avanti Research - A Croda Brand 880227P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880227P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880227P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
DSPE-PEG(5000) Azide, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880227P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available