Documenti fondamentali
870743P
Avanti
16:1 (n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870743P, powder
Sinonimo/i:
palmitoleoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
427,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
427,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H73N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1055.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870743P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870743P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H64N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h9-10,24-26,30-32,36,47-48H,4-8,1
BZLFGTFLKXOWRJ-SZUAKDMZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
16:1(n7) Coenzyme A or palmitoleoyl Coenzyme A is a derivative of palmitoleic acid. It is a key monounsaturated fatty acid present in cutaneous lipids. It is produced by the insertion of the first cis-double bond at the Δ9-position of palmitoleic acid by Δ9-desaturase.[1]
Azioni biochim/fisiol
16:1 (n7) Coenzyme A or palmitoleoyl Coenzyme A has been used as a substrate for 4′-phosphopantetheinyl transferase or Sfp transferase from Bacillus subtilis to produce palmitoleoyl- acyl carrier protein (ACP).[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870743P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Harini Sampath et al.
The Journal of biological chemistry, 289(5), 2482-2488 (2013-12-21)
The skin is the single largest organ in humans, serving as a major barrier to infection, water loss, and abrasion. The functional diversity of skin requires the synthesis of large amounts of lipids, such as triglycerides, wax esters, squalene, ceramides
Jeong-Won Nam et al.
The Plant cell, 32(4), 820-832 (2020-02-16)
Acyl carrier proteins (ACPs) are the scaffolds for fatty acid biosynthesis in living systems, rendering them essential to a comprehensive understanding of lipid metabolism. However, accurate quantitative methods to assess individual acyl-ACPs do not exist. We developed a robust method