Documenti fondamentali
870295P
Avanti
DSPE-RGD
Avanti Research - A Croda Brand 870295P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
Scegli un formato
1 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
384,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C68H120N9Na2O18PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
1460.75
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870295P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870295P
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C1CCC(CN2C(CC(SC[C@@H](C([O-])=O)NC([C@H](CC([O-])=O)NC(CNC([C@@H]([NH3+])CCCNC(N)=N)=O)=O)=O)C2=O)=O)CC1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C68H122N9O18PS.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-61(82)92-48-53(95-62(83)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)49-94-96(90,91)93-43-42-72-63(84)52-39-37-51(38-40-52)47-77-59(79)45-57(66(77)87)97-50-56(67(88)89)76-65(86)55(44-6
BNMYYFNFRONMOH-CIJOWSANSA-L
Azioni biochim/fisiol
Arginine-glycine-aspartic acid (RGD) modified liposomes show potential for cancer research.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870295P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cheng-Wei Chen et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2567-2580 (2011-12-01)
Human retinal pigment epithelial cells are promising target sites for small interfering RNA (siRNA) that might be used for the prevention and/or treatment of choroidal neovascularization by inhibiting the expression of angiogenic factor; for example, by downregulating expression of the
Yunjie Cao et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 8(8), 12182-12191 (2015-11-10)
In this study, we report an active targeting liposomal formulation directed by a novel peptide (RGD) that specifically binds to the integrins receptors overexpressed on prostatic cancer cells. The objectives of this study were to evaluate the in vitro and