Documenti fondamentali
870718P
Avanti
18:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870718P, powder
Sinonimo/i:
stearoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
427,00 €
10 MG
639,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
427,00 €
10 MG
639,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H79N10O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1085.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (870718P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870718P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870718P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H70N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h26-28,32-34,38,49-50H,4-25H2,1-3H3,(H,41,47)(H,42,51)(H,55,56)(H,57,58)(H2,40,43,44)(H2,52,53,54);3*1H3/t28-,32?,33+,34+,38-;;;/m1.../s1
MQEBLHAOCDTGBF-BMPOWUBJSA-N
Descrizione generale
18:0 Coenzyme A, also known as stearoyl Coenzyme A, is a coenzyme A derivative of stearic acid.
Applicazioni
18:0 Coenzyme A has been used as a constituent of assay buffer in stearoyl-CoA desaturase (SCD1) activity assay.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870718P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870718P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haiyan Xu et al.
Frontiers in bioscience : a journal and virtual library, 12, 3781-3794 (2007-05-09)
Stearoyl-CoA desaturases (SCDs) catalyze the biosynthesis of monounsaturated fatty acids from saturated fatty acids. Four scd genes have been identified in mice and three in human (including one pseudogene). Among the four mouse SCD isoforms, SCD1 is predominantly expressed in
Jeong-Won Nam et al.
The Plant cell, 32(4), 820-832 (2020-02-16)
Acyl carrier proteins (ACPs) are the scaffolds for fatty acid biosynthesis in living systems, rendering them essential to a comprehensive understanding of lipid metabolism. However, accurate quantitative methods to assess individual acyl-ACPs do not exist. We developed a robust method