860842P
Avanti
18:0(2R-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860842P, powder
Sinonimo/i:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-[2"(R)-hydroxystearyl]-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860842P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860842P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available