850157P
Avanti
16:0-18:1 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 850157P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (850157P-1mg))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850157P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850157P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
YEXVGLIBEQFJQY-PIUDMSOTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)