Vai a
S0802
Stearoyl coenzyme A lithium salt
≥90%
Sinonimo/i:
n-Octadecanoyl Coenzyme A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
193,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
340,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
708,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H70N7O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1034.00
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥90%
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
Application
Stearoyl coenzyme A lithium salt may be used as a substrate in the stearoyl-CoA desaturase assay in microsomes.
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Stearoyl CoA is a saturated fatty acid metabolite involved in polyunsaturated fatty acid synthesis and the PPAR signaling pathway. Stearoyl CoA is used to study the specificity and kinetics of stearoyl-CoA desaturase(s) which lead to the formation of monounsaturated fatty acids.
Biochem/physiol Actions
Stearoyl CoA is a saturated fatty acid metabolite involved in polyunsaturated fatty acid synthesis and the PPAR signaling pathway. Stearoyl CoA is a substrate for the enzyme stearoyl-CoA desaturase. Stearoyl CoA desaturation is the crucial step in unsaturated fatty acid biosynthesis. Stearoyl CoA is converted to oleoyl-CoA by stearoyl-CoA desaturase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O1012H0261M4414
description
≥90%
description
≥90% (HPLC)
description
≥90%
description
≥80.0%
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥80.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)