Documenti fondamentali
852469C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Scegli un formato
5 MG
330,00 €
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
330,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H84NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
794.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (852469C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 852469C
Concentrazione
1 mg/mL (852469C-5mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
C18(Plasm)-20:4 PC has been used:
  • as a lipid standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method[1]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs)[2]
  • for determining the substrate specificity of glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase-14 (GPC-CP14) protein from Streptomyces sanglieri [3]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852469C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daisuke Sugimori et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 117(4), 422-430 (2013-11-12)
A novel metal ion-independent glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase (GPC-CP) of Streptomyces sanglieri was purified 53-fold from culture supernatant with 1.1% recovery (583 U/mg-protein). The enzyme functions as a monomer with a molecular mass of 66 kDa. The gene encoding the enzyme consists
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate