Documenti fondamentali
840032C
Avanti
Brain PS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylserine (Brain, Porcine) (sodium salt)
Scegli un formato
10 MG
167,00 €
25 MG
246,00 €
100 MG
738,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
167,00 €
25 MG
246,00 €
100 MG
738,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840032C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840032C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840032C-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL (840032C-10mg)
10 mg/mL (840032C-25mg)
25 mg/mL (840032C-100mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Descrizione generale
Phosphatidylserine (PS) is a natural phospholipid nutrient, which is located in the brain, lungs, heart, liver and skeletal muscle.[1] It is an important component of the cell membrane.[2]
Applicazioni
Brain PS has also been used in protein-lipid overlay (PLO) assay to evaluate the binding of SEIPIN to phosphatidic acid (PA).[3]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylserine (PS) regulates the activity of receptors, ion channels, enzymes and signaling molecules. It is implicated in monitoring membrane fluidity.[1] PS plays a vital role in apoptosis and blood clotting.[2]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840032C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
M Gangal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(22), 12394-12399 (1999-10-27)
Although the catalytic (C) subunit of cAMP-dependent protein kinase is N-myristylated, it is a soluble protein, and no physiological role has been identified for its myristyl moiety. To determine whether the interaction of the two regulatory (R) subunit isoforms (R(I)
Sensing phosphatidylserine in cellular membranes
Kay JG and Grinstein S
Sensors, 11(2) (2011)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
Arupratan Das et al.
Nature cell biology, 14(3), 304-310 (2012-02-22)
Lipid asymmetry at the plasma membrane is essential for such processes as cell polarity, cytokinesis and phagocytosis. Here we find that a lipid flippase complex, composed of Lem3, Dnf1 or Dnf2, has a role in the dynamic recycling of the
Takaharu Ichimura et al.
The Journal of clinical investigation, 118(5), 1657-1668 (2008-04-17)
Following injury, the clearance of apoptotic and necrotic cells is necessary for mitigation and resolution of inflammation and tissue repair. In addition to macrophages, which are traditionally assigned to this task, neighboring epithelial cells in the affected tissue are postulated