Documenti fondamentali
830855P
Avanti
16:0 PA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DPPA; PA(16:0/16:0); 110614
Scegli un formato
25 MG
77,90 €
200 MG
277,00 €
500 MG
508,00 €
77,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
77,90 €
200 MG
277,00 €
500 MG
508,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H68O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
670.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
77,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (830855P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830855P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830855P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Descrizione generale
Phosphatidic acid is obtained from glycerophospholipid with the help of phospholipase D.[1]
Applicazioni
16:0 PA may be used as lipid standards for the quantification of the lipid species released from E-SYT2 expressed in mammalian cells.[2] It may also be used in the synthesis of the methylene blue microbubbles.[3]
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidic acid might serve as a modulator of phagocyte respiratory burst. It also acts as a precursor of diacylglycerol and lysophosphatidic acid.[1] 16:0 PA/DPPA can improve the bactericidal effect of eugenol.[4]
Confezionamento
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (830855P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (830855P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (830855P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
08:0 PA 1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Avanti
830842P
08:0 PA
16:0 PI 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Avanti
850141P
16:0 PI
18:1 PI(3,4)P2 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt), powder
Avanti
850153P
18:1 PI(3,4)P2
16:0 PC (DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355P
16:0 PC (DPPC)
16:0-18:1 PA 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840857C
16:0-18:1 PA
16:0 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840455P
16:0 PG
16:0 Lyso PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
857123P
16:0 Lyso PA
Methylene blue microbubbles as a model dual-modality contrast agent for ultrasound and activatable photoacoustic imaging
Jeon M, et al.
Journal of Biomedical Optics, 19(1), 016005-016005 (2014)
Lorissa J Smulan et al.
Cell reports, 16(1), 9-18 (2016-06-21)
Lipogenesis requires coordinated expression of genes for fatty acid, phospholipid, and triglyceride synthesis. Transcription factors, such as SREBP-1 (Sterol regulatory element binding protein), may be activated in response to feedback mechanisms linking gene activation to levels of metabolites in the
Critical synergistic concentration of lecithin phospholipids improves the antimicrobial activity of eugenol against Escherichia coli
Zhang H, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 83(21), e01583-e01517 (2017)
Structure of a lipid-bound extended synaptotagmin indicates a role in lipid transfer
Schauder CM, et al.
Nature, 510(7506), 552-552 (2014)
Esra Ilhan-Ayisigi et al.
Macromolecular bioscience, 20(6), e2000084-e2000084 (2020-04-30)
In this study, the neoplastic drug frequently used in the treatment of lung cancer, carboplatin is loaded to microbubbles via a microfluidic platform. In order to increase the drug loading capacity of microbubbles, carboplatin is encapsulated into alginate polymer layer.