810253P
Avanti
dehydroergosterol (DHE)
ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol, powder
Sinonimo/i:
DHE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (with stopper and crimp cap (810253P-1mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810253P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C28H42O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,14,18-20,22,24-25,29H,11-13,15-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,27-,28+/m0/s1
QSVJYFLQYMVBDR-CMNOFMQQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2