810251P
Avanti
NBD-6 Cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P, powder
Sinonimo/i:
5-cholesten-3β-ol 6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproate
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810251P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (810251P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810251P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)