Vai a
C3045
Colesterolo
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
488,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.510,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
ovine wool
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.002 mg/mL, Tween: soluble, ethanol: soluble, serum: soluble
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
General description
Cholesterol, a major sterol is the precursor for steroid hormones, bile acid and vitamin in mammals and coordinates endocytosis. It complexes with protein to form lipoproteins for transport in blood. It exists either as high-density lipoprotein (HDL) or low-density lipoprotein (LDL). HDL also called good cholesterol has less lipid content. LDL or bad cholesterol has high lipid content. Statin inhibition of HMG-CoA reductase enzyme in the cholesterol biosynthesis pathway controls elevated cholesterol levels in atherosclerosis and hypercholesterolemia. Low levels of cholesterol results in hypothyroidism, familial hypobetalipoproteinemia and liver disease. Imbalance of cholesterol homeostasis and intracellular cholesterol levels play a key role in cancer development. High cholesterol levels favor breast cancer progression.
Application
Cholesterol has been used:
  • as a medium supplement in chorionic villous tissue culture form placenta
  • as a component of hormone pellet for implantation in mice ovary
  • for inducing expression of immunity-related GTPase M (IRGM) in human monocytic cell line, THP-1
Biochem/physiol Actions
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C850314606NIST911C
Colesterolo powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
C3045
Colesterolo
Colesterolo from sheep wool, ≥92.5% (GC), powder
Sigma-Aldrich
C8503
Colesterolo
Colesterolo tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
14606
Colesterolo
Colesterolo NIST® SRM® 911c
NIST911C
Colesterolo
biological source
ovine wool
biological source
sheep wool
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
≥92.5% (GC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterolo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How to prepare the BioReagent product, suitable for cell culture, ≥99% for cell culture? For example, I need 10mm/L of disintegrated cholesterol for an experiment. How can I dissolve it? In heated alcohol? Do you have a protocol for using cells?
    1 risposta
    1. This product has been tested for solubility in chloroform at concentrations up to 100 mg/mL. For cell culture applications, it has been reported to dissolve in ethanol at 5 mg/mL (Ke et al., 2020). Based on this data, ethanol should also fully dissolve this product at 10 mM (~3.87 mg/mL).