Vai a
D6513
Desmosterol
≥84% (GC), cholesterol synthesis intermediate, powder
Sinonimo/i:
24-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,24-cholestadiene, 5,24-Cholestadien-3β-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,70 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
127,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-236-2
MDL number:
Assay:
≥84% (GC)
Form:
powder
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Desmosterol, ≥84% (GC)
Quality Segment
assay
≥84% (GC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
General description
Desmosterol is a C27 sterol intermediate in cholesterol synthesis. It may be associated with the pathogenesis of Alzheimer′s disease (AD).
Application
Desmosterol has been used as a standard for the estimation of the concentrations of cholesterol and plant sterols. It has also been used to suppress nigericin-induced sterol regulatory element-binding proteins 2 (SREBP2) maturation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
700040P700060PF5379
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
desmosterol-d6 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700040P
desmosterol-d6
desmosterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700060P
desmosterol
Fucosterol ≥93%
Sigma-Aldrich
F5379
Fucosterol
description
≥84% (GC)
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
Avanti Research - A Croda Brand
description
≥93%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥84% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥93%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desmosterol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)