1372050
USP
Lisofosfatidilcolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-α-lisofosfatidilcolina, 1-acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lysophosphatidylcholine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)