860398P
Avanti
18:0-d35 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 860398P, powder
Sinonimo/i:
1-stearoyl-d35-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860398P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860398P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3