700122P
Avanti
campestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700122P, powder
Sinonimo/i:
5α-campestan-3β-ol
Scegli un formato
2.570,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.570,00 €
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700122P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700122P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C28H50O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h18-26,29H,7-17H2,1-6H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
ARYTXMNEANMLMU-ATEDBJNTSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)