Documenti fondamentali
700121P
Avanti
sitostanol
β-sitostanol, powder
Sinonimo/i:
stigmastanol; dihydrositosterol; (3β)-stigmastan-3-ol; (3β,5α)-stigmastan-3-ol
Scegli un formato
5 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
201,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H52O
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700121P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700121P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
LGJMUZUPVCAVPU-HRJGVYIJSA-N
Descrizione generale
It is predominantly present in pine oil.[1]
Sitostanol is a 5α-saturated sitosterol derivative.[2]
Sitostanol is a plant stanol[3] and a hydrogenated form of sitosterol.[4]
Applicazioni
Sitostanol is suitable for its use as a component in micelle preparation, used for cell culture and cellular uptake studies.[5] It is also suitable for use in cell culture to study its effect on a T-helper-1 shift in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from asthma patients.[6]
Sitostanol may be used in the preparation of binary phospholipid for thermodynamic studies[7] and Brewster angle microscopy studies.[8] It may also be used as a standard steroid in gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS).[9]
Azioni biochim/fisiol
Plant stanols are structurally similar to cholesterol, hence it reduces the plasma level of LDL cholesterol.[10] Sitostanol is known to possess hypolipidemic and antiatherogenic effects.[1]
Sitostanol decreases cholesterol absorption.[11] Its ratio with cholesterol is implicated in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The ratio also correlates with liver steatosis and inflammation.[3] Sitostanol induces interferon γ production and T-helper response in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in asthma patients.[6] It is a hypocholestremic agent as it decreases the micellar solubility and absorption of cholesterol.[4]
Sitostanol lowers the intestinal absorption of cholesterol and serum cholesterol.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700121P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
stigmasterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700062P
stigmasterol
Brassicasterol from semisynthetic
Sigma-Aldrich
B4936
Brassicasterol
Erythrodiol analytical standard
Supelco
09258
Erythrodiol
β-Sitosterol from soybean, ≥96%
Sigma-Aldrich
S9889
β-Sitosterol
β-Sitosterol primary reference standard
02090580
β-Sitosterol
Uvaol ≥95%
Sigma-Aldrich
U6628
Uvaol
Campesterol ~65%
Sigma-Aldrich
C5157
Campesterol
Corn fiber oil and sitostanol decrease cholesterol absorption independently of intestinal sterol transporters in hamsters
Jain D, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 19(4), 229-236 (2008)
Lipids, 217-217 (1999)
The essential role of cholesterol metabolism in the intracellular survival of Mycobacterium leprae is not coupled to central carbon metabolism and energy production
Marques MAM, et al.
Journal of Bacteriology, 197(23), 3698-3707 (2015)
Reduction of serum cholesterol with sitostanol-ester margarine in a mildly hypercholesterolemic population
Miettinen TA, et al.
The New England Journal of Medicine, 333(20), 1308-1312 (1995)
Beneficial effects of sitostanol on the attenuated immune function in asthma patients: results of an in vitro approach
Brull F, et al.
Testing, 7(10), e46895-e46895 (2012)