Documenti fondamentali
700178P
Avanti
24-Methylene cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
5,24(28)-Cholestadien-24-methylen-3β-ol
Scegli un formato
1 MG
148,00 €
5 MG
458,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
148,00 €
5 MG
458,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.66
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700178P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (700178P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCC(C(C)C)=C)C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
INDVLXYUCBVVKW-PXBBAZSNSA-N
Descrizione generale
24-Methylene cholesterol is an intermediate produced in process of β-Sitosterol synthesis.[1] 24-Methylene cholesterol is synthesised by 2-C-methyl-D-erythritol-4-phosphate (MEP) pathway. This compound is also referred as C30 terpenoid and is a precursor for withanolides.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700178P-1MG and 700178P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Stigmasterol ~95%
Sigma-Aldrich
S2424
Stigmasterol
Colesterolo Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterolo
β-Sitosterol synthetic, ≥95%
Sigma-Aldrich
S1270
β-Sitosterol
Colesterolo powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
C3045
Colesterolo
De novo assembly, functional annotation and comparative analysis of Withania somnifera leaf and root transcriptomes to identify putative genes involved in the withanolides biosynthesis
Gupta P, et al.
PLoS ONE, 8(5), e62714-e62714 (2013)
Marine neutraceuticals and functional foods, 273-273 (2007)