Documenti fondamentali
PHL82658
Stigmasterol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadiene, 5,22-Stigmastadien-3β-ol, Stigmasterin
Scegli un formato
100 MG
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H48O
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.69
Beilstein:
2568182
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
165-167 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: serenoa
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Δ 5-avenasterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700174P
Δ 5-avenasterol
β-Sitosterol synthetic, ≥95%
Sigma-Aldrich
S1270
β-Sitosterol
β-Sitosterol phyproof® Reference Substance
PHL89283
β-Sitosterol
β-Sitosterol from soybean, ≥96%
Sigma-Aldrich
S9889
β-Sitosterol
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S462330
STIGMASTANOL
Colesterolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1533
Colesterolo
sitostanol β-sitostanol, powder
Avanti
700121P
sitostanol