700016P
Avanti
cholesterol sulfate
Avanti Research™ - A Croda Brand 700016P
Sinonimo/i:
cholesterol sulfonate; cholesteryl sulfate; sodium cholesteryl sulfate; cholesteryl sulphate
Descrizione
cholesterol 3-sulfate (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (700016P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (700016P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700016P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700016P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
LMPVQXVJTZWENW-KPNWGBFJSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)