Vai a
C1145
Cholesterol–PEG 600
Sinonimo/i:
Cholesterol, water soluble from sheep, Cholesteryl-polyethylene glycol 600 sebacate, Polyethylene glycol 600 mono(cholesteryl) ether sebacate, Polyoxyethyl-cholesteryl sebacate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
181,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
256,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
880,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41141804
eCl@ss:
39023139
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
extent of labeling
≥20% cholesterol
color
light yellow
solubility
H2O: 60 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cholesterol is one of the important constituent of all membranes. It is made up of a hydrophobic, planar, a polar hydroxyl group, fused-ring nucleus and a short hydrocarbon tail.
Application
Cholesterol-PEG 600 has been used to evaluate its ability to induce apoptosis in vascular smooth muscle cells. It has also been used to restore cholesterol following depletion by methyl β-cyclodextrin.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol acts as an antecedent of steroid hormones. It plays a key role in fetal growth and in brain development.
Physical form
semisolid to solid
Preparation Note
Prepared by method of Proksch, G.J., and Bonderman, D.P., Clin. Chem., 24, 1924 (1978).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
428901700016P700192P
cholesterol sulfate Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700016P
cholesterol sulfate
ox-18:2 Cholesterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700192P
ox-18:2 Cholesterol
description
-
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 60 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Hello, I would like to know how to dissolve product C1145 in water, and what its maximum solubility in water is? Thank you!
    1 risposta
    1. The solubility of this product is tested at 60 mg/mL in water. This material dissolves readily in water, however the maximum rate has not been investigated. Note that this material contains a minimum of 20% Cholesterol.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. こんにちは こちらの製品に含まれているPEG600の割合を可能な範囲で教えていただくことは可能でしょうか。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
    1 risposta
    1. There is not a formal molecular weight provided for this product.
      Cholesterol molecular weight = 386.65 g/mole.
      Sebacic Acid molecular weight = 202.25 g/mole
      PEG molecular weight = ~600 g/mole.
      Based on one cholesterol, one sebacic acid "linker" and one PEG (molecular weight 600) per molecule of C1145, one can calculate an approximate molecular weight of 1188 g/mole.
      The approximate amount of PEG based upon this weight is 600/1150 or ~52%.