Documenti fondamentali
Z740846
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets ASTM E 1272
capacity 50 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 0.50 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Il prodotto Z740846 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
subdivision 1.0 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)