Documenti fondamentali
Z324353
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 100 mL, subdivision, 1 mL
Sinonimo/i:
Graduated Cylinders
Scegli un formato
2 EA
29,70 €
29,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
29,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
29,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
100 mL
Altezza
260 mm
Descrizione generale
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR32138 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)