Documenti fondamentali
BR91224
BRAND® glass beaker with spout, low form
volume 100 mL, with graduation
Sinonimo/i:
Beakers, Glass
Scegli un formato
10 EA
89,50 €
89,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
89,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
89,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
with graduation
Produttore/marchio commerciale
BRAND 91224
Volume
100 mL
Descrizione generale
  • BRAND® glass beaker with spout, low form is made of Borosilicate glass 3.3. DIN EN ISO 3819.
  • Beakers are graduated and have a spout.
  • Available as 10 units per pack with each beaker measuring 100 mL nominal volume.
  • Height 70 mm with an outer diameter of 50 mm.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)