Z327379
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
Scegli un formato
27,70 €
Scegli un formato
About This Item
27,70 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
Campo di misura del volume
100 mL
Altezza
250 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)