Z327352
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 100 mL, accuracy: 1 mL
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 1 mL
Altezza
250 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)