Documenti fondamentali
Z562041
Platinum crucible
standard, capacity 15 mL
Sinonimo/i:
crucibles
Scegli un formato
1 EA
1.580,00 €
1.580,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.580,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1.580,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BC4
Capacità
15 mL
Diam. × Alt. piastra
29 mm × 33 mm , Base 17.5 mm
Peso
11.5 g+/- 5%
Applicazioni
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caratteristiche e vantaggi
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10