Documenti fondamentali
Z562025
Platinum crucible
standard, capacity 10 mL
Sinonimo/i:
crucibles
Scegli un formato
1 EA
1.330,00 €
1.330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.330,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1.330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BC2
Capacità
10 mL
Diam. × Alt. piastra
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
Peso
8.5 g+/- 5%
Applicazioni
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
Caratteristiche e vantaggi
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Platinum combustion boat capacity 6 mL, with handle
Z685402
Platinum combustion boat
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
Platinum combustion boat capacity 3 mL, with handle
Z685364
Platinum combustion boat
Platinum crucible lid fits 30 mL crucible
Z562106
Platinum crucible lid
Platinum evaporating dish capacity 20 mL
Z562130
Platinum evaporating dish
Platinum combustion boat capacity 12 mL, without handle
Z685380
Platinum combustion boat
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
Platinum crucible lid fits 50 mL crucible
Z562122
Platinum crucible lid