Documenti fondamentali
Z562157
Platinum evaporating dish
capacity 30 mL
Sinonimo/i:
evaporating dish
Scegli un formato
1 EA
1.870,00 €
1.870,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.870,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
1.870,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
circles
platinum
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BD5
Alt. × largh.
22 mm × 50.0 mm
Capacità
30 mL
Diam. × Alt. piastra
50 mm × 22 mm
Descrizione generale
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)