Documenti fondamentali
Z562092
Platinum crucible
standard, capacity 30 mL
Sinonimo/i:
crucibles
Scegli un formato
1 EA
2.580,00 €
2.580,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.580,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
2.580,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BC10
Capacità
30 mL
Diam. × Alt. piastra
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
Peso
24.0 g+/- 5%
Applicazioni
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caratteristiche e vantaggi
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. May i know if the purity of the platinum is 99.99
    1 risposta
    1. Yes, this product in manufactured from starting material with a minimum purity of 99.99%.
      Utile?
  2. Are the platinum crucibles made of pure platinum? Specifically referring to item Z562092-1EA.
    1 risposta
    1. These crucibles are primarily made from platinum, although they may also consist of platinum/gold or platinum/rhodium alloys.