Documenti fondamentali
Z685313
Platinum dish, with reinforced rim
capacity 20 mL
Scegli un formato
1 EA
1.930,00 €
1.930,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.930,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
1.930,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BD4
Alt. × Diam.
20 mm × 42.0 mm
Capacità
20 mL
Diam. piastra
42 mm
Descrizione generale
Platinum dish, with reinforced rim is made of precious metals that play an important role in the chemical analysis of materials used for high temperature applications.
Caratteristiche e vantaggi
  • Primarily made from platinum.
  • Can also be fabricated using 10% Rh-Pt., 5% Au-Pt., pure Pt., Ag., and Au.
  • Supplied without a pouring lip unless otherwise specified.
  • Manufactured to a tolerance of +/-5% of the weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)