Documenti fondamentali
Z562084
Platinum crucible lid
fits 25 mL crucible
Sinonimo/i:
crucibles
Scegli un formato
1 EA
869,00 €
869,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
869,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
869,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Peso
7.2 g
Descrizione generale
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Crucible lids of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent.
For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4