Documenti fondamentali
Z530727
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 3, L 225 mm
Scegli un formato
1 EA
669,00 €
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
669,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
positions 3
Lunghezza
225 mm
Descrizione generale
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)