Documenti fondamentali
Z202703
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 4
Scegli un formato
1 EA
1.170,00 €
1.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.170,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
1.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
positions 4
Lunghezza
400 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
4 mm bore glass stopcocks.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)