Documenti fondamentali
Z415626
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 3
Scegli un formato
1 EA
1.390,00 €
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
positions 3
Lunghezza
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)