57103-U
Visiprep™ 5-port Flask Vacuum Manifold
standard
Sinonimo/i:
SPE Vacuum Manifold Flask Accessory
Scegli un formato
1.960,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.960,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Each port on both the standard and DL Visiprep models are equipped with flow control valves.
Recommended Flasks: Aldrich® single-neck flask, 50 mL, joint: ST/NS 24/40
- Round Bottom (Cat. No. Z414484)
- Flat Bottom (Cat. No. Z418773)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)