Documenti fondamentali
Z741754
Manifold
2-Place
Scegli un formato
1 EA
73,20 €
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
73,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polysulfone
Caratteristiche
autoclavable
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
Produttore/marchio commerciale
IBI ACCFL0005
Descrizione generale
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)