Documenti fondamentali
Z532215
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 5
Scegli un formato
1 EA
915,00 €
915,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
915,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
915,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
Caratteristiche
positions 5
Lunghezza
500 mm
Descrizione generale
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)