Documenti fondamentali
Z509329
Sigma-Aldrich
Imbuto di pesata
size XS, anti-static PP
Sinonimo/i:
Weighing apparatus
Scegli un formato
96 EA
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 EA
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
anti-static PP
Misura
XS
Caratteristiche
Length: 3.8 cm, Funnel I.D.: 1.5 cm and Pouring Neck O.D.: 0.6 cm
Confezionamento
pkg of 96 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Are these autoclavable?
    1 risposta
    1. While polypropylene is autoclavable, the anti-static agent applied to these funnels may contribute to degradation at high temperatures and pressure. The autoclaving of this product has not been validated.