Documenti fondamentali
PL800ASSPIEU
Work station anti-static ionizer for Plas-Labs glove box
AC/DC input 220 - 240 V AC, Schuko plug
Scegli un formato
1 EA
1.110,00 €
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
electrode (Thoriated tungsten)
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 800-AS/SPI/CE/EU
Overall H × W × depth
5.0 in. × 4 1/4 in. × 2 1/2 in.
Peso
2 lb
Descrizione generale
The anti-static ionizer effectively eliminates all static charges within 36 inches of the unit and is useful in any Plas-Labs glove box or isolation chamber.
Operation is simple; place the unit on a flat surface and turn the power on.
Unit features include: ion pulse rate adjustment from 1 to 5 pulses/second, ion balance adjustment and a compact footprint. The unit is virtually maintenance free; the emitter points should be cleaned when a visual accumulation of dust or powder occurs.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)